Learn More
Oleic acid, Honeywell™
Artikelnummer. 15617040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15617040 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15617040 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 750961L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
CAS 112-80-1
Dichte 0.89g/mL at 25°C
Flammpunkt <113°C (>235.4°F)
Summenformel C18H34O2
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
MDL-Nummer MFCD00064242
Menge 1 L
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name (9E)-Octedec-9-Erucasäure
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Formelmasse 282.46g/mol
Dampfdruck 1 mmHg (176°C)