Learn More
Ölsäure, rein, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073350 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10578810 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
12636747 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
2 options
Artikelnummer. 10578810
Marke: Fisher Chemical O/0150/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 13°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 360°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 9.7
Viskosität 39.1 mPaS at 20°C
Formelmasse 282.46g/mol
Dampfdruck 1mmHg 176
Physikalische Form Flüssig