Learn More
Ölsäure, Natriumsalz, 65 bis 90 % Ölsäure C18, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10625862
Marke: Thermo Scientific Acros 215080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid, sodium salt
Namenshinweis 65-90% oleic C18
CAS 143-19-1
Schmelzpunkt 232°C to 235°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H33NaO2
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na
MDL-Nummer MFCD00004438
Menge 1 g
Beilstein 02,I,198
Merck Index 15, 6921
Synonym sodium oleic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-Schlüssel BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; (Z)-Octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 304.44
PubChem CID 23665730
ChEBI CHEBI:81860
Formelmasse 304.44
Reinheit (%) 65-90% oleic C18
Physikalische Form Pulver