Learn More
Ölsäure, TRC
Artikelnummer. 30410391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410391 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO52420125G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic Acid
CAS 112-80-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C18 H34 O2
Menge 25 g
Synonym Oleic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, Oleic acid (8CI), (9Z)-9-Octadecenoic acid, (18,9-Olefin) oleic acid, 9-Octadecenoic acid','(Z)-, 9-cis-Octadecenoic acid, 9Z-Octadecenoic acid, B 115, C18:1, C18:1n9c, Clear FRAC EF, Crodacid O-P, Crossential O 94, D 100, D 100 (fatty acid), Edenor ATiO5, Edenor C 18:1-98-100, Edenor FTiO5, Emersol 205, Emersol 211, Emersol 213NF, Emersol 214NF, Emersol 233, Emersol 622, Emersol 6313NF, Extra Oleic 80R, Extra Oleic 90, Extra Oleic 99, Extra Olein 80, Extra Olein 80R, Extra Olein 90, Extra Olein 90R, Extra Olein 99, Extra Olein A 1981, Impex, Industrene 105, Lubolic acid, Lunac LO-V, Lunac O-CA, Lunac O-LL, Lunac O-LL-V, Lunac O-P, Lunac O-V, Lunac OA, NAA 200, NAA 35, NAA 36, NAA 38, Neo-Fat 92-04, Oleine 7503, PM 500, PM 810B, POFAC 930, Palmera A 1813, Pamolyn 100, Priolene 6204, Priolene 6906, Priolene 6907, Priolene 6928, Priolene 6930, Priolene 6933, Priolene 6936, Radiacid 0137, Radiacid 0212, Vopcolene 27, Wecoline OO, Z-9-Octadecenoic acid, cis-9-Octadecenoic acid, cis-Oleic acid, cis-Δ9-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Oleic acid
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
Formelmasse 282.2559
Reinheit (%) >95