Learn More
Oleoylethanolamide, MedChemExpress
Beschreibung
Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oleoylethanolamide |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 111-58-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H39NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | N-Oleoylethanolamide Oleamide MEA Oleic acid monoethanolamide |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 20.83 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |