Learn More
Oleylamin, ca. C18-Gehalt 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Liter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15254624 5 L 5 Liter
10316630 5 mL 5 Milliliter
10400380 100 ml 100 Milliliter
10356580 1 L 1 Liter
4 options
Artikelnummer. 15254624
Marke: Thermo Scientific Acros 129540051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-90-3
Summenformel C18H37N
Molekulargewicht (g/mol) 267.50
MDL-Nummer MFCD00066507
InChI-Schlüssel QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonym 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleylamine
Schmelzpunkt 15.0°C to 22.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 147.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Brechungsindex 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Menge 5 L
UN-Nummer 2735
IUPAC-Name (9Z)-Octadec-9-en-1-amin
Formelmasse 267.5
Reinheit (%) ≥96.0% (primary amine)
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen