missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olig2 Antibody (OLIG2/2400), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-08960JF549

Artikelnummer. 18569696

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    654.00 €
    618.45 € / 100 Mikroliter
    Sparen 35.55 €
    5% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Olig2 Monoclonal antibody specifically detects Olig2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Olig2
Monoclonal
Janelia Fluor 549
BHLHB1, BHLHE19, Class B basic helix-loop-helix protein 1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, human protein kinase C-binding protein RACK17, OLIGO2, oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, protein kinase C binding protein 2, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17, RACK17helix-loop-helix protein, class B, 1
Recombinant fragment of human Olig2 protein (around aa 1-141) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13516)
100 μg
Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
10215
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
OLIG2/2400
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt