missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oligomycin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 17822868 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17822868 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17822868 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215178625

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Inhibits mitochondrial ATPase and phosphoryl group transfer. Oligomycin, MP Biomedicals is a natural antibiotic isolated from Streptomyces diastatochromogenes. It is a mixture of oligomycins A, B, and C.

Oligomycin is used as antibiotic which inhibits respiration in mitochondria. It inhibits ATP synthase by blocking its proton channel (F0 subunit), which is necessary for oxidative phosphorylation of ADP to ATP (energy production).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Physikalische Form Pulver
CAS 1404-19-9
Schmelzpunkt 150°C (literature)
Quelle Streptomyces diastatochromogenes
Menge 25 mg
Summenformel C45H74O11
MDL-Nummer MFCD00065705,MFCD01779388
Synonym Olivomycin, Aburamycin
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether, benzene, absolute ethanol, glacial acetic acid and acetone.
InChI-Schlüssel MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJNA-N
SMILES CCC1CCC2OC3(CCC(C)C(CC(C)O)O3)C(C)C(OC(=O)\C=C\C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)(O)C(O)C(C)C\C=C\C=C/1)C2C
IUPAC-Name (4E,18E,20Z)-22-ethyl-7,11,14,15-tetrahydroxy-6'-(2-hydroxypropyl)-5',6,8,10,12,14,16,28,29-nonamethyl-2,26-dioxaspiro[bicyclo[23.3.1]nonacosane-27,2'-oxane]-4,18,20-triene-3,9,13-trione
Molekulargewicht (g/mol) 791.08
PubChem CID 78358496
Formelmasse ∼789.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.