Learn More
Hanna Instruments™ Säure-Testkit für Olivenöl mit Magnetrührer
Código de producto. 11686790
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. Menge unitSize
11686790 1 Kit 1 Stück
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11686790
Marca: Hanna Instruments™ HI3897
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Verwendet eine Titrationsmethode, bei der der Endpunkt visuell bestimmt wird, wenn die Farbe von gelb-grün zu rosa wechselt. Hanna Instruments™ Säure-Testkit für Olivenöl mit Magnetrührer ist eine anwenderfreundliche Methode zur Überwachung und Aufrechterhaltung der Qualität von Olivenöl in verschiedenen Verarbeitungsstufen.
Der prozentuale Säuregehalt des Olivenöls ist ein direkter Indikator für Qualität, Klassifizierung und Frische. Normalerweise ist die Prüfung der Säure ein komplizierter Prozess, der mit verschiedenen Chemikalien in einem Labor durchgeführt wird. Das HI3897 ist die perfekte Lösung für Olivenölproduzenten, die eine schnelle und genaue Methode zur Bestimmung der Qualität ihres Produkts wünschen. Bei der ersten Auflösung in einem organischen Lösungsmittel wird die Olivenölprobe mit Natriumhydroxid titriert, bis ein Farbwechsel zu beobachten ist. Die titrierende Lösung wird durch eine kalibrierte Kunststoffspritze mit konischer Spitze tropfenweise hinzugefügt.
  • Einweg-Lösungsmittelflaschen: Das Kit enthält sechs Flaschen, die jeweils für einen Titrationstest geeignet sind
  • Vollständige Einrichtung: Das Kit enthält alle erforderlichen Geräte; Lösungen sind im Kit enthalten
  • Speedsafe™ Magnetrührer: Kapazität—1 l, Drehzahl—100 bis 1000 U/min, ABS-Kunststoffabdeckung
  • Hochauflösende Messwerte: 0.00 bis 1.00 % Säuregehalt wird in einer 0.01 ml-Auflösung bestimmt
  • Verfügbare Ersatzreagenzien: Ein Reagenzienkit mit Titrantlösung und Flaschen mit organischem Lösungsmittel für 10 Tests können bestellt werden
Especificaciones
Genauigkeit 0,01 ml (0,01 %) Auflösung
Beschreibung Kit-Abmessungen (LxBxH): 112 x 390 x 318 mm (4.4 x 15.4 x 12.5 in.)
Rührer-Abmessungen (Durchm. x H): 137 mm x 51 mm (5.39 x 2 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prüfung des Säuregehalts von Olivenöl
Enthält 6 Flaschen organisches Lösungsmittel mit Magnetstab, Magnetrührer, kalibrierte Spritze für die Öldosierung, kalibrierte Spritze für die Titrantdosierung, Titrantlösung, Tragetasche, Anleitung
Anzahl Tests 6
Menge 1 Kit
Bereich 0 bis 1 % Säure (als Ölsäure)
Ausreichend für Probengröße von 4.6 ml / 4 g
Testmethode Kolorimetrisch
Typ Säure-Testkit für Olivenöl
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEST KIT ACIDITY OLIVE OIL
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, Ethanol, Diethyl ether
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.