Learn More
Olivetol-d9, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olivetol-d9 |
| CAS | 137125-92-9 |
| Summenformel | C11H7D9O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3,5-Dihydroxyamylbenzene-d9, 5-n-Amylresorcinol-d9, 5-n-Pentylresorcinol-d9, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene-d9, 5-Pentyl-1,3-benzenediol-d9; |
| SMILES | OC1=CC(O)=CC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.3 |
| Formelmasse | 189.1715 g/mol |
| Reinheit (%) | >95% (HPLC) |