Learn More
Olopatadin-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30011008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011008 100 mg 100 Milligramm
30005231 25 mg 25 Milligramm
30009384 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO575010100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173174-07-7
Summenformel C21 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
IUPAC-Name (3Z)-3-[2-(Carboxymethyl)-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-yliden]-N,N-Dimethylpropan-1-Aminoxid
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formelmasse 353.1627
Reinheit (%) >95%