Learn More
Olopatadin, TRC
Artikelnummer. 30418382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418382 25 mg
30412277 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO57499525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113806-05-6
Summenformel C21H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 337.41
Synonym (Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, 11-[(Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, Opatanol, Pataday, Patanol
IUPAC-Name 2-[(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)Prolyliden]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-yl]Essigsäure
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olopatadine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formelmasse 337.1678