Learn More
Olsalazindimethylester, TRC
Artikelnummer. 30421192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421192 500 mg 500 Milligramm
30411209 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO586010500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olsalazine Dimethyl Ester
CAS 101351-60-4
Summenformel C16H14N2O6
Menge 500 mg
Synonym 5,5'-Azodisalicyclic Dimethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15(21)11-7-9(3-5-13(11)19)17-18-10-4-6-14(20)12(8-10)16(22)24-2/h3-8,19-20H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-5-[(4-hydroxy-3-methoxycarbonylphenyl)diazenyl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 330.29
Formelmasse 330.0852