Learn More
Oltipraz, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465906 100 mg 100 Milligramm
16451447 50 mg 50 Milligramm
16441636 500 mg 500 Milligramm
16425238 10 mg 10 Milligramm
16401046 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465906 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12519
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oltipraz
Physikalische Form Solid
CAS 64224-21-1
Farbe Red
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H6N2S3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym RP 35972 NSC 347901
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES S=C1SSC(C2=NC=CN=C2)=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 226.34
Formelmasse 226.34
Reinheit (%) 99.34%
Güte Research