Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 10X Objective, X-Apo, 0.40NA/3.1WD
Artikelnummer. 17155812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17155812 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17155812 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AMEP4905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses 10x-Apochromat-Objektiv stammt aus der neuen Olympus X-Serie mit außergewöhnlicher optischer Leistung.
Dieses 10x-Apochromat-Objektiv stammt aus der neuen Olympus X-Serie mit außergewöhnlicher optischer Leistung.Durch die neue Fertigungstechnologie bieten die X-Apo Objektive eine verbesserte Leistung im Vergleich zu den Standard-Apo Objektiven in mehreren kritischen Bereichen: größere numerische Blende (NA), bessere Bildflachheit und ein größerer Bereich der chromatischen Korrektur von 400–1.000 nm.Diese Objektive bieten eine hervorragende Helligkeit und Auflösung über ein großes Sichtfeld für Anwendungen, bei denen die bestmögliche Bildqualität angestrebt wird.Die Olympus Objektive sind mit allen EVOS Zellbildgebungssystemen kompatibel.Unsere große Auswahl an EVOS und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Zusätzliche Merkmale dieses Olympus Objektivs:
  • Vergrößerung:10X
  • Numerische Apertur:0,4
  • Arbeitsabstand:3,1 mm
  • Überragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskop-Objektive sind die wichtigsten Komponenten eines optischen Mikroskops, da sie für die primäre Bilderstellung verantwortlich sind.Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu Nah-Infrarotlicht.Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Objektiven ermöglicht Ihnen die Wahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen.
Objektiv-Kategorien
Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als achromatische Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt.Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven.Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromatische Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert.Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen.Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht.Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen.Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben.Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von0,9–1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung mit #1.5-Deckgläsern optimiert (Dicke ca. 0,17 mm).Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektivlinse
Produktlinie Olympus
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
Enthält Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Menge je 1