Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 2X Objective, PlanApo, 0.08 NA
Artikelnummer. 15405354 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405354 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15405354 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NX1002X
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Objektivlinse
Produktlinie Olympus
Beschreibung Olympus™ 2x Objektiv, PlanApo (0,08 NA)
Zur Verwendung mit (Geräte) CellInsight CX5 HCS-Plattform
Objektivtyp Trocken
Vergrößerung 2x (0,08 NA)
Menge 1 Ea.