Learn More
Invitrogen™ Olympus™ 20X Objective, fluorite, 0.70NA/0.8–1.8WD, correction collar (0–1.6 mm)
Artikelnummer. 16684245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16684245 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16684245 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMEP4765EO
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Fluorit-Objektiv (Semi-Apochromat) ist mit einem verstellbaren Kragen ausgestattet, der eine flexible Bildgebung durch Gefäße mit einer Dicke von 0 (ohne Deckglas) bis 2,0 mm ermöglicht. Mit der Vierfarbkorrektur für sphärische und chromatische Aberrationen liefert es eine außergewöhnliche Bildqualität.
Für das schärfste Bild stellen Sie einfach den Kragen auf die Dicke des Gefäßes/Deckglases ein, das Sie verwenden. Wenn die Dicke nicht bekannt ist, drehen Sie den Kragen in eine der beiden Richtungen, während Sie den Probenfokus überwachen. Alle Olympus Objektive sind mit EVOS Zellbildgebungssystemen kompatibel und bieten eine hervorragende optische Leistung vom sichtbaren bis zum Nahinfrarotlicht. Die große Auswahl an EVOS und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Zusätzliche Merkmale dieses Olympus Objektivs:
  • Vergrößerung: 20X
  • Numerische Apertur: 0,70
  • Arbeitsabstand: 0,8 – 1,8 mm
  • Überragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskop-Objektive können die wichtigsten Komponenten eines Mikroskops sein, da sie für die primäre Bilderstellung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu Nah-Infrarotlicht. Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Zielen ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen
Objektiv-Kategorien
Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als Achromat-Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromat-Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von– mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch Nr. 1,5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektivlinse
Produktlinie Olympus
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™
Enthält Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Objektivtyp Fluorit mit Korrekturkragen
Vergrößerung 20X
Menge je 1
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.