Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 4X Objective, U Plan S-Apo, 0.16 NA
Artikelnummer. 15271178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 each
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15271178 1 each 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15271178 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NX1004X
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Objektivlinse
Produktlinie Olympus
Beschreibung Olympus™ 4x Objektiv, U Plan S-Apo (0,16 NA)
Zur Verwendung mit (Geräte) CellInsight CX5 HCS-Plattform
Objektivtyp Trocken
Vergrößerung 4x (0,16 NA)
Menge 1 each