Learn More
Omapatrilat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497478 10 mg -
16473596 25 mg 25 Milligramm
16447446 100 mg 100 Milligramm
16443507 50 mg 50 Milligramm
16409967 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497478 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18208
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omapatrilat
CAS 167305-00-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24N2O4S2
Menge 10 mg
Synonym BMS-186716
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (75.88 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CCC[C@](N21)([H])SCC[C@H](NC([C@@H](S)CC3=CC=CC=C3)=O)C2=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 408.53
Formelmasse 408.53
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus