Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Artikelnummer. 17134811
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
5 kDa
Durchmesser (metrisch) Membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. MWCO Durchmesser (metrisch) Membran unitSize
17134811 5 kDa 43 mm 12 Stück
17154811 10 kDa 43 mm 12 Stück
17184811 30 kDa 43 mm 12 Stück
17174811 10 kDa 76 mm 12 Stück
17104821 30 kDa 76 mm 12 Stück
17144811 5 kDa 76 mm 12 Stück
17194811 30 kDa 62 mm 12 Stück
17114811 1 kDa 43 mm 12 Stück
17124811 1 kDa 76 mm 12 Stück
17164811 10 kDa 62 mm 12 Stück
17114821 100 kDa 43 mm 12 Stück
11 options
Artikelnummer. 17134811
Marke: Cytiva OM005043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Omega Membranscheiben mit hoher Leistung und Stabilität für Anwender konventioneller, nicht-Einweg-Rührzellen.
  • Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
  • Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
  • Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
  • Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 12/Packung
Durchmesser (metrisch) Membran 43 mm