Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
5 kDa
Durchmesser (metrisch) Membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
- Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
- Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
- Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 76 mm |