Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Artikelnummer. 17154811
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Durchmesser (metrisch) Membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Durchmesser (metrisch) Membran unitSize
17154811 10 kDa 43 mm 12 Stück
17184811 30 kDa 43 mm 12 Stück
17174811 10 kDa 76 mm 12 Stück
17134811 5 kDa 43 mm 12 Stück
17104821 30 kDa 76 mm 12 Stück
17144811 5 kDa 76 mm 12 Stück
17194811 30 kDa 62 mm 12 Stück
17114811 1 kDa 43 mm 12 Stück
17124811 1 kDa 76 mm 12 Stück
17164811 10 kDa 62 mm 12 Stück
17114821 100 kDa 43 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17154811 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. OM010043
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Omega Membranscheiben mit hoher Leistung und Stabilität für Anwender konventioneller, nicht-Einweg-Rührzellen.
  • Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
  • Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
  • Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
  • Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 12/Packung
Durchmesser (metrisch) Membran 43 mm