Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Artikelnummer. 17164811
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
5 kDa
Durchmesser (metrisch) Membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17164811
Marke: Cytiva OM010062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Omega Membranscheiben mit hoher Leistung und Stabilität für Anwender konventioneller, nicht-Einweg-Rührzellen.
  • Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
  • Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
  • Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
  • Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 12/Packung
Durchmesser (metrisch) Membran 62 mm