Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Código de producto. 17174811
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Durchmesser (metrisch) Membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
12 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Durchmesser (metrisch) Membran Tamaño de la unidad
17174811 10 kDa 76 mm 12 Stück
17154811 10 kDa 43 mm 12 Stück
17184811 30 kDa 43 mm 12 Stück
17134811 5 kDa 43 mm 12 Stück
17104821 30 kDa 76 mm 12 Stück
17144811 5 kDa 76 mm 12 Stück
17194811 30 kDa 62 mm 12 Stück
17114811 1 kDa 43 mm 12 Stück
17124811 1 kDa 76 mm 12 Stück
17164811 10 kDa 62 mm 12 Stück
17114821 100 kDa 43 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17174811 Proveedor Cytiva N.º de proveedor OM010076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 €
    443.00 € / 12 Stück
    Sparen 48.00 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Omega Membranscheiben mit hoher Leistung und Stabilität für Anwender konventioneller, nicht-Einweg-Rührzellen.
  • Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
  • Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
  • Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
  • Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 12/Packung
Durchmesser (metrisch) Membran 76 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.