Learn More
Cytiva Omega Membranscheiben
Beschreibung
- Die Polyethersulfon-Membran bietet höhere Flussraten und eine geringere Proteinbindung als regenerierte Zellulose anderer Anbieter
- Kürzere Verarbeitungszeiten und höchstmögliche Rückgewinnung
- Scheiben können gewaschen und wiederverwendet werden
- Ersatzmembranen für andere Konzentrationen von Rührzellsystemen, Fraktionierung, Reinigung, Pufferaustausch oder Entsalzung von Proteinen, Zellbrühen und anderen Biomolekülen
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 43 mm |