missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extralange Nitrilhandschuhe, blau
Beschreibung
- Die zusätzliche Länge (400 mm/16 Zoll) bietet Schutz für den gesamten Unterarm
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Puderfrei, latexfrei
- Leicht zugängliche Verpackung in Handschuhspender-Box mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Abschnitte 1, 2 und 3:2003). |
| Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?