Learn More
Nitritex™ Omega Nitrex™ extra lange Nitrilhandschuhe
Beschreibung
- Schulterlänge (530 mm) für Schutz bei voller Armabdeckung
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
- Glatte Oberfläche mit ausgezeichneter Durchstichfestigkeit
- Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
- Leicht zugänglich in Handschuhspender-Box mit 40 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht der Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Teile 1, 2 und 3:2003) |
| Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Vollarm-Untersuchungshandschuh |
| Mehr anzeigen |