missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 %

Artikelnummer. p-7077737 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15512343

Marke: Thermo Scientific Chemicals 458520010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73590-58-6
Summenformel C17H19N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 345.42
InChI-Schlüssel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-Name 6-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-Benzimidazol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Omeprazole
Schmelzpunkt 158.0°C to 159.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formelmasse 345.42
Reinheit (%) 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Omeprazole
Signalwort
  • Achtung
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Omeprazole

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt