Learn More
Omeprazol, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Omeprazole |
| CAS | 73590-58-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Omeprazole |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H19 N3 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C |
| Mehr anzeigen |