Learn More
Omeprazol Magnesium, TRC
Artikelnummer. 17971855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971855 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO635065100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Summenformel 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Menge 100 mg
Synonym Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
InChI-Formel InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
SMILES [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
IUPAC-Name Magnesium; 5-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekulargewicht (g/mol) 713.12
Formelmasse 712.1988