Learn More
Omeprazol-Natrium Mikromol™
Artikelnummer. 17983176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983176 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983176 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3011.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Omeprazol-Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Omeprazole Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-Name Natrium;5-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-id;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 385.41
Menge 250 mg
Formelmasse 385,1072 g/mol