Learn More
Omeprazolsulfon, TRC
Artikelnummer. 17994205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994205 25 mg 25 Milligramm
17913135 10 mg 10 Milligramm
17984255 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO63502525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88546-55-8
Summenformel C17 H19 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 361.42
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (ACI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (ACI), 2-[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfonyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, H 168/66, Omeprazole sulfone
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfonyl]-1H-Benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formelmasse 361.1096
Reinheit (%) >95%