Learn More
Omethoat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Omethoate |
| CAS | 1113-02-6 |
| CAS Max. % | 1 |
| Dichte | 1.320 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 1785256 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -28°C |
| Siedepunkt | 135°C |
| Synonym | 2-dimethoxyphosphinoylthio-N-methylacetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.2 g/mol |
| Mehr anzeigen |