Learn More
Electrothermal™ Omni-Reaktionsstation, OS1025
Artikelnummer. 11856732
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Umgebungstemperatur bis 220 °C, –30 bis 220 °C mit ausgewählten Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11856732 Umgebungstemperatur bis 220 °C, –30 bis 220 °C mit ausgewählten Kassetten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11856732 Lieferant Electrothermal™ Lieferanten-Nr. 3663001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Betrieb bis zu 10 Vorgänge gleichzeitig. Electrothermal™ Omni-Reaktionsstationen haben ein Arbeitsvolumen von 1 bis 250 ml, wenn sie die gleiche geregelte Temperatur und Rührrate verwenden.
  • Austauschbares modulares Konzept
  • Höhere Rührstabilität und Rührdrehzahlen von 100 bis 800 U/min
  • Einfache Menüs und Touchpad-Schnittstelle zur Steuerung der Systemleistung
  • Alle Heizpatronen sind mit “Blockheizungen” ausgestattet, die Temperaturen bis 220 °C ermöglichen.
  • Hohe Stabilität (± 1.5 °C) an der Heizpatrone selbst
  • Eine externe Temperatursonde zur Erhöhung der Temperaturgenauigkeit bis 0.5 °C
  • Ein äußeres Gehäuse, das die Sicherheitsfunktion “Cool-to-Touch” einhält, die so viele unserer Kunden schätzen
  • Ausgewählte Kartuschen können auch in Verbindung mit einem Kühlstopfen verwendet werden, um den Temperaturbereich auf -30 °C bis 220 °C zu erweitern
Spezifikation
Aufnahmevermögen 10 x 25 ml-Röhrchen
No. of Places 10 Positionen
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 220 °C, –30 bis 220 °C mit ausgewählten Kassetten
Typ Zubehör, Reaktionsstation
Display Digital
Geschwindigkeit 100 bis 800 U/min
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C mit externem Temperaturfühler
Temperaturstabilität ±1.5 °C
Abmessungen (L x B x H) 235 x 330 x 300 mm
Versandgewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 500 W
Wirkleistung 500 W
Frequenz 50/60 Hz