Learn More
B Braun™ Omnican™ dreiteilige Tuberkulinspritze, fein dosierbar
Artikelnummer. 10266052
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
30 ga.
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
10266052 30 ga. 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10266052
Marke: B Braun™ 9161502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Polypropylen/Polystyrol. Omnifix™-F Spritzen für die Feindosierung mit integrierter Nadel zeichnen sich durch einen hochtransparenten Spritzenkörper mit Permanentmarkierung aus und sind so optimal ablesbar. Der Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion.
3-teilige Feindosierspritze mit Graduierungsintervallen von 0.01 ml
  • Hergestellt aus Polypropylen-Polystyrol
  • Hochtransparenter Kolben
  • Permanentmarkierung, ideale Lesbarkeit „„
  • Sicherer Kolbenstopfen
  • Einfache Aspiration bis zum maximalen Volumen „„
  • Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtring für langsame Aspiration und Injektion
  • „„Minimales Restvolumen
  • „„Latexfrei/PVC-frei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8537 und EN ISO 7886-1
Material Polypropylene
Kanülen-Gauge 30 ga.
Latexfrei Ja
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0,01 mL
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp PN
Graduated Ja
Sterilität Steril