Learn More
OMNIFIT™ Verbindungsstücke mit Ventil
Artikelnummer. 12975061
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Verbinder mit Ventil
3-Wege-Ventil
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
12975061 3-Wege-Ventil -
15955261 2-Wege-Verbinder mit Ventil 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12975061 Lieferant Diba Industries Lieferanten-Nr. 001109
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Wege,3-Wege-Inbus-, 3-Wege-Einfachschlüssel (T) und Groß-auf-Klein-Universalanschluss mit Ventilen
  • Sofortiger Röhrchenanschluss
  • Chemisch inertes Gehäuse komplett aus PTFE
  • 50,0 psi Nenndruck
  • Manueller Betrieb des Auf/Zu-Ventils
2- und 3-Wege-Verbindungsstücke mit Ventilen
  • Enthalten Viton™ O-Ringe, 1/16 in. (1,5 mm) PTFE-Kegel, Polypropylenkappen mit Innengewinde für 1/4 in.-28 UNF-Anschlüsse
  • PTFE-Konus mit Flachboden für 1/4 in-28-UNF-Anschlüsse für eine auslaufsichere Verbindung
  • 1,5 mm Bohrungsgröße
  • Für Schläuche mit 0,5 bis 4,0 mm AD
  • OF001101 mit Inline-Rückschlagventil
  • OF001102 mit einzelnen Rückschlagventilen für jede der drei Leitungen
  • OF001109 mit Umschaltventil für die Verbindung einer der Leitungen mit einer der beiden anderen Leitungen
Groß-auf-Klein-Universalanschluss mit Ventil
  • Das große Ende hat ein Viton Dichtung; das schmale Ende wird mit einer großen und zwei kleinen Dichtungen geliefert. Viton O-Ringe
  • Kappe am schmalen Ende mit Innengewinde für 1/4 in-28-UNF-Anschlüsse
  • Für Schläuche mit 1,0 bis 11,0 mm AD
  • 1,5 mm Bohrungsende
Bestellinformation
Andere Kombinationen von Ventilverbindungen, einschließlich weiterer Kanäle, sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Auslösung Manuell
Modus Einzelmodus
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) 0,05 in.
Verschlusstyp Omnifit Kappe
Bohrungsgröße (metrisch) 0,15 cm
Enthält Ventil-Einfachschlüssel (T)
Material PTFE
Betriebsdruck 50 psi
Anschlussart 0,25 in -28
Typ 3-Wege-Ventil
No. of Ports 2 Anschlüsse
Statormaterial PTFE/CTFE