Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Artikelnummer. 15895404
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.1 bis 0.7 ml
0.2 bis 5.5 ml
0.2 bis 9.4 ml
0.4 bis 12.4 ml
0.4 bis 21.2 ml
1.2 bis 34.4 ml
1.2 bis 58.9 ml
10.6 bis 38.9 ml
103.1 bis 181.6 ml
11 bis 23.6 ml
120.2 bis 440.7 ml
134.7 bis 288.6 ml
152.2 bis 230.7 ml
16.5 bis 29.1 ml
2.3 bis 115.5 ml
202.0 bis 356.0 ml
24.3 bis 36.9 ml
24.7 bis 53.0 ml
280.4 bis 600.9 ml
29.5 bis 108.0 ml
37.1 bis 65.4 ml
4.7 bis 17.3 ml
4.8 bis 10.3 ml
420.6 bis 741.1 ml
54.8 bis 83.1 ml
57.7 bis 211.7 ml
620.9 bis 941.4 ml
68.7 bis 147.3 ml
7.2 bis 12.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 15895404 | 330 mm | 50 mm | 280.4 bis 600.9 ml | 1 Stück |
| 15825324 | 50 mm | 6,6 mm | 0.1 bis 0.7 ml | 1 Stück |
| 15845334 | 330 mm | 6,6 mm | 4.8 bis 10.3 ml | 1 Stück |
| 15875334 | 400 mm | 6,6 mm | 7.2 bis 12.7 ml | 1 Stück |
| 15805344 | 100 mm | 10 mm | 0.2 bis 5.5 ml | 1 Stück |
| 15835344 | 150 mm | 10 mm | 0.2 bis 9.4 ml | 1 Stück |
| 15865344 | 250 mm | 10 mm | 4.7 bis 17.3 ml | 1 Stück |
| 15895344 | 330 mm | 10 mm | 11 bis 23.6 ml | 1 Stück |
| 15825354 | 400 mm | 10 mm | 16.5 bis 29.1 ml | 1 Stück |
| 15855354 | 500 mm | 10 mm | 24.3 bis 36.9 ml | 1 Stück |
| 15885354 | 100 mm | 15 mm | 0.4 bis 12.4 ml | 1 Stück |
| 15815364 | 150 mm | 15 mm | 0.4 bis 21.2 ml | 1 Stück |
| 15845364 | 250 mm | 15 mm | 10.6 bis 38.9 ml | 1 Stück |
| 15875364 | 330 mm | 15 mm | 24.7 bis 53.0 ml | 1 Stück |
| 15805374 | 400 mm | 15 mm | 37.1 bis 65.4 ml | 1 Stück |
| 15835374 | 500 mm | 15 mm | 54.8 bis 83.1 ml | 1 Stück |
| 15865374 | 100 mm | 25 mm | 1.2 bis 34.4 ml | 1 Stück |
| 15895374 | 150 mm | 25 mm | 1.2 bis 58.9 ml | 1 Stück |
| 15825384 | 250 mm | 25 mm | 29.5 bis 108.0 ml | 1 Stück |
| 15855384 | 330 mm | 25 mm | 68.7 bis 147.3 ml | 1 Stück |
| 15885384 | 400 mm | 25 mm | 103.1 bis 181.6 ml | 1 Stück |
| 15815394 | 500 mm | 25 mm | 152.2 bis 230.7 ml | 1 Stück |
| 15845394 | 150 mm | 35 mm | 2.3 bis 115.5 ml | 1 Stück |
| 15875394 | 250 mm | 35 mm | 57.7 bis 211.7 ml | 1 Stück |
| 15805404 | 330 mm | 35 mm | 134.7 bis 288.6 ml | 1 Stück |
| 15835404 | 400 mm | 35 mm | 202.0 bis 356.0 ml | 1 Stück |
| 15865404 | 250 mm | 50 mm | 120.2 bis 440.7 ml | 1 Stück |
| 15825414 | 400 mm | 50 mm | 420.6 bis 741.1 ml | 1 Stück |
| 15855414 | 500 mm | 50 mm | 620.9 bis 941.4 ml | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15895404
Lieferant
Diba
Lieferanten-Nr.
006EZ5033AA
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 02-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beinhaltet
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
- PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
- Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Druck | 75 psi |
| Porengröße | 10 μm und 30 μm |
| Säulenkapazität | 280.4 bis 600.9 ml |
| Länge (metrisch) | 330 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss. |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 50 mm |