Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Artikelnummer. 15895494
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.1 bis 0.7 ml
0.1 bis 2.4 ml
0.1 bis 4.1 ml
0.2 bis 5.5 ml
0.2 bis 9.4 ml
0.4 bis 12.4 ml
0.4 bis 21.2 ml
1.2 bis 34.4 ml
1.2 bis 58.9 ml
10.6 bis 38.9 ml
103.1 bis 181.6 ml
11 bis 23.6 ml
120.2 bis 440.7 ml
134.7 bis 288.6 ml
152.2 bis 230.7 ml
16.5 bis 29.1 ml
2.1 bis 7.5 ml
2.3 bis 115.5 ml
202.0 bis 356.0 ml
24.3 bis 36.9 ml
24.7 bis 53.0 ml
27.7 bis 211.7 ml
280.4 bis 600.9 ml
29.5 bis 108.0 ml
37.1 bis 65.4 ml
4.7 bis 17.3 ml
4.8 bis 10.3 ml
420.6 bis 741.1 ml
54.8 bis 83.1 ml
620.9 bis 941.4 ml
68.7 bis 147.3 ml
7.2 bis 12.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität Packungsgröße
15895494 400 mm 35 mm 202.0 bis 356.0 ml 1 Stück
15805434 330 mm 6,6 mm 4.8 bis 10.3 ml 1 Stück
15805464 250 mm 15 mm 10.6 bis 38.9 ml 1 Stück
15805494 150 mm 35 mm 2.3 bis 115.5 ml 1 Stück
15885474 250 mm 25 mm 29.5 bis 108.0 ml 1 Stück
15855444 330 mm 10 mm 11 bis 23.6 ml 1 Stück
15855474 150 mm 25 mm 1.2 bis 58.9 ml 1 Stück
15855504 330 mm 50 mm 280.4 bis 600.9 ml 1 Stück
15885504 400 mm 50 mm 420.6 bis 741.1 ml 1 Stück
15895434 150 mm 10 mm 0.2 bis 9.4 ml 1 Stück
15895464 500 mm 15 mm 54.8 bis 83.1 ml 1 Stück
15815424 100 mm 6,6 mm 0.1 bis 2.4 ml 1 Stück
15815454 500 mm 10 mm 24.3 bis 36.9 ml 1 Stück
15815484 330 mm 25 mm 68.7 bis 147.3 ml 1 Stück
15815514 500 mm 50 mm 620.9 bis 941.4 ml 1 Stück
15825444 250 mm 10 mm 4.7 bis 17.3 ml 1 Stück
15825474 100 mm 25 mm 1.2 bis 34.4 ml 1 Stück
15825504 250 mm 50 mm 120.2 bis 440.7 ml 1 Stück
15835434 400 mm 6,6 mm 7.2 bis 12.7 ml 1 Stück
15835464 330 mm 15 mm 24.7 bis 53.0 ml 1 Stück
15835494 250 mm 35 mm 27.7 bis 211.7 ml 1 Stück
15845424 150 mm 6,6 mm 0.1 bis 4.1 ml 1 Stück
15845454 100 mm 15 mm 0.4 bis 12.4 ml 1 Stück
15845484 400 mm 25 mm 103.1 bis 181.6 ml 1 Stück
15865434 100 mm 10 mm 0.2 bis 5.5 ml 1 Stück
15865464 400 mm 15 mm 37.1 bis 65.4 ml 1 Stück
15865494 330 mm 35 mm 134.7 bis 288.6 ml 1 Stück
15875424 250 mm 6,6 mm 2.1 bis 7.5 ml 1 Stück
15875454 150 mm 15 mm 0.4 bis 21.2 ml 1 Stück
15875484 500 mm 25 mm 152.2 bis 230.7 ml 1 Stück
15885414 50 mm 6,6 mm 0.1 bis 0.7 ml 1 Stück
15885444 400 mm 10 mm 16.5 bis 29.1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 15895494 Supplier Diba Supplier No. 006EZS3540AA
Verfügbar ab: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Specifications
Max. Druck 150 psi
Porengröße 10 und 30 μm
Säulenkapazität 202.0 bis 356.0 ml
Länge (metrisch) 400 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss.
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Innendurchmesser (metrisch) 35 mm