Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Artikelnummer. 15895484
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.7 ml
2..4 ml
4.1 ml
5.5 ml
7.5 ml
9.4 ml
10.3 ml
12.4 ml
12.7 ml
17.3 ml
21.2 ml
23.6 ml
29.1 ml
34.4 ml
36.9 ml
38.9 ml
53 ml
58.9 ml
65.4 ml
83.1 ml
108 ml
115.5 ml
147.3 ml
181.6 ml
211.7 ml
230.7 ml
288.6 ml
356 ml
440.7 ml
600.9 ml
741.1 ml
941.4 ml
Tamaño de la unidad:
1 Stück
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität Tamaño de la unidad
15895484 500 mm 25 mm 230.7 ml 1 Stück
15805424 50 mm 6 mm 0.7 ml 1 Stück
15835424 100 mm 6 mm 2..4 ml 1 Stück
15865424 150 mm 6 mm 4.1 ml 1 Stück
15895424 250 mm 6 mm 7.5 ml 1 Stück
15825434 330 mm 6 mm 10.3 ml 1 Stück
15855434 440 mm 6 mm 12.7 ml 1 Stück
15885434 100 mm 10 mm 5.5 ml 1 Stück
15815444 150 mm 10 mm 9.4 ml 1 Stück
15845444 250 mm 10 mm 17.3 ml 1 Stück
15875444 330 mm 10 mm 23.6 ml 1 Stück
15805454 400 mm 10 mm 29.1 ml 1 Stück
15835454 500 mm 10 mm 36.9 ml 1 Stück
15865454 100 mm 15 mm 12.4 ml 1 Stück
15895454 150 mm 15 mm 21.2 ml 1 Stück
15825464 250 mm 15 mm 38.9 ml 1 Stück
15855464 330 mm 15 mm 53 ml 1 Stück
15885464 400 mm 15 mm 65.4 ml 1 Stück
15815474 500 mm 15 mm 83.1 ml 1 Stück
15845474 100 mm 25 mm 34.4 ml 1 Stück
15875474 150 mm 25 mm 58.9 ml 1 Stück
15805484 250 mm 25 mm 108 ml 1 Stück
15835484 330 mm 25 mm 147.3 ml 1 Stück
15865484 400 mm 25 mm 181.6 ml 1 Stück
15825494 150 mm 35 mm 115.5 ml 1 Stück
15855494 250 mm 35 mm 211.7 ml 1 Stück
15885494 330 mm 35 mm 288.6 ml 1 Stück
15815504 400 mm 35 mm 356 ml 1 Stück
15845504 250 mm 50 mm 440.7 ml 1 Stück
15875504 330 mm 50 mm 600.9 ml 1 Stück
15805514 400 mm 50 mm 741.1 ml 1 Stück
15835514 500 mm 50 mm 941.4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 15895484 Supplier Diba Supplier No. 006EZS2550FF
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Specifications
Max. Druck 150 psi
Porengröße 10 und 30 μm
Säulenkapazität 230.7 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss.
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm