Learn More
Kinesis™ Omnifit™ Greiferanschlüsse
Flanschfreie Systeme mit 1/4 Zoll 28 United National Fine (UNF)-Gewinde bieten Anschluss für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll oder 1/8 Zoll.
N.V.
Beschreibung
- Mit einer PTFE-Dichtung, die in das Gehäuse aus 316 Edelstahl eingepresst wird, kann eine lecksichere Verbindung mit minimaler Beeinträchtigung des Flüssigkeitspfads hergestellt werden
- Ermöglichen wiederholtes Anschließen/Abziehen ohne Verschleiß der Dichtfläche
- Die Presspassungen komprimieren die Schläuche nicht, wenn sie zu fest angezogen sind, und verdrehen die Schläuche während des Anschließens nicht
- Nenndruck bis zu 1000 psi (68 bar)
Verwendung
- Schneiden Sie den Schlauch spitz zu, und schieben Sie den Schlauchendanschluss auf
- Bringen Sie den Greiferanschluss am Schlauch an, und achten Sie darauf, dass die PTFE-Dichtung zum spitzen Schlauchende zeigt
- Ziehen Sie mit einer Zange den Schlauch durch den Greiferanschluss, bis die PTFE-Dichtung den ungeschnittenen Teil erreicht hat
- Den Greiferanschluss um den Schlauch drehen, um ihn zu befestigen; überschüssigen Schlauch abschneiden
Spezifikation
Griffanschlussstück | |
1000 psi |