Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15895274
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15895274 6,6 mm 100 mm 1 Stück
15885274 6,6 mm 50 mm 1 Stück
15805284 6,6 mm 150 mm 1 Stück
15815284 6,6 mm 250 mm 1 Stück
15825284 6,6 mm 330 mm 1 Stück
15835284 6,6 mm 400 mm 1 Stück
15845284 10 mm 100 mm 1 Stück
15855284 10 mm 150 mm 1 Stück
15865284 10 mm 250 mm 1 Stück
15875284 10 mm 330 mm 1 Stück
15885284 10 mm 400 mm 1 Stück
15895284 10 mm 500 mm 1 Stück
15805294 15 mm 100 mm 1 Stück
15815294 15 mm 150 mm 1 Stück
15825294 15 mm 250 mm 1 Stück
15835294 15 mm 330 mm 1 Stück
15845294 15 mm 400 mm 1 Stück
15855294 15 mm 500 mm 1 Stück
15865294 25 mm 100 mm 1 Stück
15875294 25 mm 150 mm 1 Stück
15885294 25 mm 250 mm 1 Stück
15895294 25 mm 330 mm 1 Stück
15805304 25 mm 400 mm 1 Stück
15815304 25 mm 500 mm 1 Stück
15825304 35 mm 150 mm 1 Stück
15835304 35 mm 250 mm 1 Stück
15845304 35 mm 330 mm 1 Stück
15855304 35 mm 400 mm 1 Stück
15865304 50 mm 250 mm 1 Stück
15875304 50 mm 330 mm 1 Stück
15885304 50 mm 400 mm 1 Stück
15895304 50 mm 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 15895274 Lieferant Diba Lieferanten-Nr. 006ERG0610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kombinieren Sie Ihre Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulenlängen, und nutzen Sie Ihre vorhandenen Endstücke für ultimative Flexibilität
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 6,6 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Länge (metrisch) 100 mm
Material Glas