Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, exzentrische Luer-Spitze, 3-teilige Spritze
Artikelnummer. 10470801
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10470801 10 ml 100 Stück
10666941 20 ml 100 Stück
10713047 3 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470801 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4616103V
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie die B Braun™ Omnifix Solo, Exzentrische Luer-Spitze, 3-teilige Spritze für die Patientenversorgung, wenn langsames Absaugen und Injizieren erforderlich sind.
  • Einweg
  • Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast
  • Exzentrische Luer-Spitze
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993
Material Polypropylen (Kolben), Synthetischer Gummi (Stopfen)
Farbe Naturfarben
Beschreibung Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur langsamen Aspiration und Injektion
Latexfrei Ja
Produkttyp Dreiteilige Spritze mit exzentrischer Luer-Spitze
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduierungen 0,5 mL
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Konus, exzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril