Learn More
Greiner Bio-One OnkoQuick™ Röhrchen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zeitanforderung: ca. 45 Minuten
- Reproduzierbare Wiederherstellung: >70 %
- Erschöpfung der Blutkörperchen um bis zu 6 Log-Einheiten
- Kein Blockieren von Markermolekülen
- Volumen: 50 ml
- Mit Trennmedium für Epithel vorgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schnelle und effiziente Anreicherung von disseminierten zirkulierenden Tumorzellen aus menschlichem peripherem Blut. |
| Enthält | Mit Trennmedium vorgefüllt |
| Sterilität | Aseptisch hergestellt |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen (vorgefüllt) |