Learn More
Ondansetron-Hydrochlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15678715 1 g 1 Gramm
15688715 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15678715
Marke: Thermo Scientific Acros 461160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 103639-04-9 | HCl·2H2O | 365.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103639-04-9
Summenformel HCl·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
InChI-Schlüssel BGGIFKYQGVGSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl methyl-4h-carbazol-4-one hydrochloride; gr 38032f; ondansetron hydrochloride
PubChem CID 71317260
IUPAC-Name Chlor;9-Methyl-3-[(2-Methylimidazol-1-yl)Methyl]-2,3-Dihydro-1H-Carbazol-4-on;Dihydrat
SMILES CC1=NC=CN1CC2CCC3=C(C2=O)C4=CC=CC=C4N3C.O.O.[Cl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride dihydrate
Schmelzpunkt 178.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 365.85
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ondansetron hydrochloride dihydrate