Learn More
Ondansetronhydrochlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30417409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417409 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30417409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO65501050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Summenformel C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Menge 50 mg
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC-Name 9-Methyl-3-[(2-Methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on; Dihydrat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
Formelmasse 365.1506