Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Artikelnummer. 10155310 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 mL
250 mL
500 mL
Material:
PTFE, FEP
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Packungsgröße
10155310 500 mL PTFE, FEP 1 Stück
10759222 150 mL Polypropylen 1 Stück
10177581 150 mL PTFE, FEP 1 Stück
10115360 250 mL Polypropylen 1 Stück
10300061 250 mL PTFE, FEP 1 Stück
10637101 500 mL Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10155310 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53302200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.37 €
    561.30 € / 1 Stück
    Sparen 46.07 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LiquiSampler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme. Probenahme aus Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
  • Praktische Einhandbedienung per Knopfdruck
  • Mit Schabring zum Markieren der Tiefe und zum Reinigen
  • Durchsichtig
  • Erhältlich in transparentem PTFE/FEP oder PP.
  • Punktprobenahme, Probenahme über alle Schichten und Bodenprobenahme möglich
  • Geeignet für alle handelsüblichen Fässer und Behälter mit einer Öffnung von mindestens 32 mm Durchmesser
  • Einfach zu reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp LiquiSampler
Material PTFE, FEP
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält Schabring
Grifftyp Druckknopf-Einhandbedienung
Kapazität (angloamerikanisch) 16.91 oz.
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Durchsichtig
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 15528
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme aus offenen und geschlossenen Behältern, Fässern, Tanks, Silos und Wasserläufen, Punkt-Probenahme, Allschicht- und Bodenprobenahme, geeignet für Lebensmittel
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 0.67 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 17 mm
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (angloamerikanisch) 84.25 in.
Länge (metrisch) 2140 mm
Länge (metrisch) Welle 200 cm