Learn More
Hamilton™ Eine Nabe montiert
Artikelnummer. 11573134
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
13,71 bis 1524 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11573134 13,71 bis 1524 mm 1 Stück
10512742 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11573134 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 90660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.10 €
    51.35 € / 1 Stück
    Sparen 8.75 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026