Learn More
Hamilton™ Eine Nabe mit kundenspezifischer Schlauchlänge (1/8 in.)
Artikelnummer. 11533134
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
Kundenspezifische Länge
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (angloamerikanisch) Packungsgröße
11533134 Kundenspezifische Länge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11533134 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 90691
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PTFE-Schläuche bieten eine hohe chemische Beständigkeit, niedrige und hohe Temperaturbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringe Reibung sowie elektrische und thermische Dämmung.
Datenblatt
  • Anschlussmaterial – CTFE
  • Schlauchmaterial – PTFE Gauge 1/8 in.
  • Länge – individuelle Länge
  • Verkaufsmenge – je 1
  • Anschlusstyp – Luer-Buchse
  • Anzahl der Anschlüsse – eins
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) Kundenspezifische Länge
Material PTFE