Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Click to view available options
Nadel-Gauge:
8 ga.
10 G
11 G
12 G
12 ga.
13 G
14 G
16 ga.
17 ga.
19 ga.
20 G
26 ga.
30 ga.
Länge (metrisch):
304.8 mm
Individuell
Unit Size:
1 Stück
Description
- Verbindungsstück aus CTFE
- Schläuche aus PTFE
- Für Luer-Buchsen
- Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Specifica
Specifica
| Typ | Schläuche |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 304.8 mm |
| Nadel-Gauge | 13 G |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto