Learn More
Memmert™ ONE™ Ölbäder
Artikelnummer. 10120833 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10120833
Marke: Memmert™ ONE7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz von Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ ONE™ Ölbäder gewährleisten umfassenden Temperaturschutz durch eine korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion sowie genaue Elektronik.
Zahlreiche Reagenzglasgestelle, Körbe und weiteres Zubehör sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
  • Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Controller
  • Digitalanzeige
  • 2 x PT100-Sensoren
  • Kalibriermöglichkeit am Regler
  • Akustischer und visueller Alarm
  • Übertemperaturschutz
Spezifikation
Reglertyp Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler
Kapazität (metrisch) 7 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle
Material Rostfreier Stahl
Modell EINS 7
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 468 mm
Innenlänge (metrisch) 240 mm
Breite (metrisch) 356 mm
Innenbreite (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 238 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 240 mm
Versandgewicht (metrisch) 14 kg
Gewicht (metrisch) 11 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,2 W
Frequenz 50/60 Hz